Drukuj
6-Benzyloaminopuryna ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
A14678.03 A14678.06 A14678.14
A14678.03EA 237 PLN
A14678.03 A14678.06 A14678.14
6-Benzyloaminopuryna ≥99%
6-Benzyloaminopuryna
Purity: 99% CAS No.: 1214-39-7 Molecular Formula: C12H11N5 Formula Weight: 225.26 Melting Point: 229-233° Beilstein Reference: 19406
Inhibitor of respiratory kinase in plants. Increases post-harvest life of green vegetables
Formuła: C₁₂H₁₁N₅
Temp. topnienia: 229…233 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00005572
Numer CAS: 1214-39-7
Numer WE (dawny EINECS): 214-927-5