Drukuj
6-Benzyloaminopuryna 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 6-BAP, 6-Benzyladenine, N6-Benzyladenine, Benzyl(purin-6-yl)amine
226410010 226410050 226410250
ACRO226410010EA 213 PLN
ACRO226410010 ACRO226410050 ACRO226410250
6-Benzyloaminopuryna 99%
6-Benzyloaminopuryna
Formuła: C₁₂H₁₁N₅
Temp. topnienia: 229…233 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00005572
Numer CAS: 1214-39-7
Numer WE (dawny EINECS): 214-927-5
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 229 to 233 °C
Loss on drying ≤0.5 %
HPLC ≥98.5 %
Titration with HClO4 ≥98.5 % (on dry substance)