Kofeina ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Purity: 99%
CAS No.: 58-08-2
Molecular Formula: C8H10N4O2
Formula Weight: 194.19
Physical Form: Powder
Density: 1.230
Appearance: White
Melting Point: 234-236°
Solubility: Soluble in pyrrole, THF-H2O mixture, ethyl acetate
Beilstein Reference: 17705
Merck Reference: 14,1636
UN No.: 1544
MDL No.: MFCD00005758
Has inhibitory action against lung and colon tumorigenses, and virus induction
Formuła:
C₈H₁₀N₄O₂ Temp. topnienia: 234…236 °C Gęstość: 1,230 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00005758 Numer CAS: 58-08-2 Numer WE (dawny EINECS): 200-362-1 Jednostka: 1544 ADR: 6.1,III Klasyfikacja Merck : 14,1636 |