Kofeina ≥99.7%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
3,7-Dihydro-1,3,7-trimethyl-1H-purine-2,6-dione, 7-Methyltheobromine, 1,3,7-Trimethylxanthine, Methyltheobromine, 1,3,7-Trimethyl-2,6-dioxopurine, 2,6-Dihydroxy-1,3,7-trimethylpurine
Purity: 99.7%
CAS No.: 58-08-2
Molecular Formula: C8H10N4O2
Formula Weight: 194.19
Physical Form: Powder
Density: 1.230
Appearance: White
Melting Point: 234-236°
Boiling Point: 178° subl.
Beilstein Reference: 17705
Merck Reference: 14,1636
UN No.: 1544
MDL No.: MFCD00005758
Formuła:
C₈H₁₀N₄O₂ Temp. Wrzenia: 178 °C (subl.) Temp. topnienia: 234…236 °C Gęstość: 1,230 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00005758 Numer CAS: 58-08-2 Numer WE (dawny EINECS): 200-362-1 Jednostka: 1544 ADR: 6.1,III Klasyfikacja Merck : 14,1636 |