Drukuj
teobromina, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
Synonim: 3,7-Dimethyl-3,7-dihydro-1H-purine-2,6-dione, 3,7-Dimethylxanthine, 3,7-Dihydro-3,7-dimethyl-1H-purine-2,6-dione, 2,6-Dihydroxy-3,7-dimethylpurine
M-Clarity™ quality level = MQ200
T4500-25G T4500-100G
SIALT4500-25GEA 268 PLN
SIALT4500-25G SIALT4500-100G
teobromina, Sigma-Aldrich®
teobromina
Formuła: C₇H₈N₄O₂
MW: 180.17 g/mol
Temp. topnienia: 350
Gęstość: 1.419 g/cm³ (25 °C)
Numer MDL: MFCD00022830
Numer CAS: 83-67-0
Numer WE (dawny EINECS): 201-494-2
Klasyfikacja Merck : 12,09418