Drukuj
teobromina 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 3,7-Dimethyl-3,7-dihydro-1H-purine-2,6-dione, 3,7-Dimethylxanthine, 3,7-Dihydro-3,7-dimethyl-1H-purine-2,6-dione, 2,6-Dihydroxy-3,7-dimethylpurine
258821000 258822500 258820010
ACRO258821000EA 568 PLN
ACRO258821000 ACRO258822500 ACRO258820010
teobromina 99%
teobromina
Formuła: C₇H₈N₄O₂
MW: 180.17 g/mol
Temp. topnienia: 290…295 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00022830
Numer CAS: 83-67-0
Numer WE (dawny EINECS): 201-494-2
Klasyfikacja Merck : 12,09418
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤0.5 % (1 g, 105°C)
Titration with NaOH ≥98.5 % (On dry substance)