Drukuj
3-Metyloadenina 90+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 3-Methyl-3H-purin-6-amine, 3-Methyl-3H-adenine
379791000 379795000
ACRO379791000EA 1070 PLN
ACRO379791000 ACRO379795000
3-Metyloadenina 90+%
3-Metyloadenina
Formuła: C₆H₇N₅
Temp. topnienia: 300 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00010531
Numer CAS: 5142-23-4
Numer WE (dawny EINECS): 225-908-6
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥90.0 %