Drukuj
Purine 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
131670010 131670050
ACRO131670010EA 1130 PLN
ACRO131670010 ACRO131670050
Purine 99%
Purine
Formuła: C₅H₄N₄
Temp. Wrzenia: 265 °C (1013 hPa)
Gęstość: 1,22 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00079221
Numer CAS: 120-73-0
Numer WE (dawny EINECS): 204-421-2
Klasyfikacja Merck : 12,08129
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to light yellow to beige Crystalline powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥98.5 %
Titration with HClO4 ≥98.5 %