Ksantyna ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A11077.14
A11077.22
A11077.14EA
632
PLN
A11077.14
A11077.22
Ksantyna ≥99%
Ksantyna
Purity: 99%
CAS No.: 69-89-6
Molecular Formula: C5H4N4O2
Formula Weight: 152.11
Odour: Odourless
Melting Point:
Formuła:
C₅H₄N₄O₂ Temp. topnienia: >300 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00078453 Numer CAS: 69-89-6 Numer WE (dawny EINECS): 200-718-6 Klasyfikacja Merck : 14,10059 |