Drukuj
Guanina, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
G11950-25G G11950-100G G11950-10G
SIALG11950-25GEA 335 PLN
SIALG11950-25G SIALG11950-100G SIALG11950-10G
Guanina, Sigma-Aldrich®
Guanina
Formuła: C₅H₅N₅O
Temp. topnienia: > 220 °C
Gęstość: 1,67 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00071533
Numer CAS: 73-40-5
Numer WE (dawny EINECS): 200-799-8
Klasyfikacja Merck : 13,04580