Guanina ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
2-Amino-1H-purin-6(7H)-one
A12024.14
A12024.22
A12024.36
A12024.14EA
359
PLN
A12024.14
A12024.22
A12024.36
Guanina ≥98%
Guanina
Purity: 98%
CAS No.: 73-40-5
Molecular Formula: C5H5N5O
Formula Weight: 151.13
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point:
Formuła:
C₅H₅N₅O Temp. topnienia: >300 °C Gęstość: 1,67 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Lodówka |
Numer MDL:
MFCD00071533 Numer CAS: 73-40-5 Numer WE (dawny EINECS): 200-799-8 Klasyfikacja Merck : 14,4564 |