Drukuj
adenina, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: Purin-6-amine, 7H-Purin-6-amine, 6-Aminopurine
M-Clarity™ quality level = MQ200
A8626-1G A8626-100G A8626-25G A8626-5G A8626-1KG
SIALA8626-1GEA 382 PLN
SIALA8626-1G SIALA8626-100G SIALA8626-25G SIALA8626-5G SIALA8626-1KG
adenina, Sigma-Aldrich®
adenina
Formuła: C₅H₅N₅
Gęstość: 0,99741 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00041790
Numer CAS: 73-24-5
Numer WE (dawny EINECS): 200-796-1
Jednostka: 2811
ADR: 6.1,III
Klasyfikacja Merck : 13,00152