Drukuj
adenina, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: Purin-6-amine, 7H-Purin-6-amine, 6-Aminopurine
M-Clarity™ quality level = MQ200
A2786-25G A2786-100G A2786-5G
SIALA2786-25GEA 657 PLN
SIALA2786-25G SIALA2786-100G SIALA2786-5G
adenina, Sigma-Aldrich®
adenina
Formuła: C₅H₅N₅
MW: 135.13 g/mol
Gęstość: 0.99741 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00041790
Numer CAS: 73-24-5
Numer WE (dawny EINECS): 200-796-1
Jednostka: 2811
ADR: 6.1 III
Klasyfikacja Merck : 13,00152