adenina ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Purin-6-amine, 7H-Purin-6-amine, 6-Aminopurine
A14906.14
A14906.18
A14906.30
A14906.36
A14906.A7
A14906.14EA
471
PLN
A14906.14
A14906.18
A14906.30
A14906.36
A14906.A7
adenina ≥99%
adenina
Purity: 99%
CAS No.: 73-24-5
Molecular Formula: C5H5N5
Formula Weight: 135.13
Odour: Odourless
Melting Point:
Formuła:
C₅H₅N₅ MW: 135.13 g/mol Temp. topnienia: >360 °C (temp. rozkładu) Gęstość: 0.99741 g/cm³ (25 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00041790 Numer CAS: 73-24-5 Numer WE (dawny EINECS): 200-796-1 Jednostka: 2811 ADR: 6.1 III Klasyfikacja Merck : 13,00152 |