Drukuj
adenina 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Purin-6-amine, 7H-Purin-6-amine, 6-Aminopurine
147440250 147441000 147445000
ACRO147440250EA 579 PLN
ACRO147440250 ACRO147441000 ACRO147445000
adenina 99%
adenina
Formuła: C₅H₅N₅
MW: 135.13 g/mol
Temp. topnienia: 360…365 °C (temp. rozkładu)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00041790
Numer CAS: 73-24-5
Numer WE (dawny EINECS): 200-796-1
Jednostka: 2811
ADR: 6.1 III
Klasyfikacja Merck : 13,00152
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤0.5 % (105°C, 5 hrs)
Sulfated ash ≤0.1 %
HPLC ≥98.5 %
Titration with HClO4 ≥98.5 %