Drukuj
tert-Dodecyl mercaptan (mixture of isomers) ≥98.5%, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
M-Clarity™ quality level = MQ200
471585-100ML 471585-2L 471585-18L
SIAL471585-100MLEA 233 PLN
SIAL471585-100ML SIAL471585-2L SIAL471585-18L
tert-Dodecyl mercaptan (mixture of isomers) ≥98.5%, Sigma-Aldrich®
tert-Dodecyl mercaptan (mixture of isomers)
Formuła: C₁₂H₂₆S
Temp. Wrzenia: 227…248 °C (lit.)
Gęstość: 0,86 g/ml
Numer MDL: MFCD00043233
Numer CAS: 25103-58-6
Jednostka: 3082
ADR: 9,III