Drukuj
2-Amino-6-chloropuryna 99+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 6-Chloroguanine, 6-Chloro-7H-purin-2-ylamine
149290010 149290050
ACRO149290010EA 211 PLN
ACRO149290010 ACRO149290050
2-Amino-6-chloropuryna 99+%
2-Amino-6-chloropuryna
Formuła: C₅H₄ClN₅
MW: 169.57 g/mol
Temp. topnienia: >300 °C
Numer MDL: MFCD00075252
Numer CAS: 10310-21-1
Numer WE (dawny EINECS): 233-686-7
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.5 % (K.F.)
HPLC ≥99.0 %
Titration with HClO4 ≥99.0 % (On dried substance)