6-Chloropuryna ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
6-Chloro-7H-purine, 6-Chloro-1H-purine, 6-Chloro-9H-purine
A11202.03
A11202.06
A11202.14
A11202.03EA
210
PLN
A11202.03
A11202.06
A11202.14
6-Chloropuryna ≥99%
6-Chloropuryna
Purity: 99%
CAS No.: 87-42-3
Molecular Formula: C5H3ClN4
Formula Weight: 154.56
Melting Point:
Formuła:
C₅H₃ClN₄ Temp. Wrzenia: 185…192 °C (2 mmHg) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00075825 Numer CAS: 87-42-3 Numer WE (dawny EINECS): 201-745-6 Klasyfikacja Merck : 14,2161 |