Drukuj
2,6-Dichloropuryna 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 2,6-Dichloro-9H-purine
113700010 113700050
ACRO113700010EA 172 PLN
ACRO113700010 ACRO113700050
2,6-Dichloropuryna 97%
2,6-Dichloropuryna
Formuła: C₅H₂Cl₂N₄
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00077725
Numer CAS: 5451-40-1
Numer WE (dawny EINECS): 226-681-6
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %
GC ≥97.5 %