Drukuj
Eter koronowy / 12-Korona-4 (1,4,7,10-Tetraoksacyklododekan, Jonfory V dla jonów litu), Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: 1,4,7,10-Tetraoxacyclododecane
M-Clarity™ quality level = MQ100
194905-1G 194905-5G
SIAL194905-1GEA 180 PLN
SIAL194905-1G SIAL194905-5G
Eter koronowy / 12-Korona-4 (1,4,7,10-Tetraoksacyklododekan, Jonfory V dla jonów litu), Sigma-Aldrich®
Eter koronowy / 12-Korona-4 (1,4,7,10-Tetraoksacyklododekan, Jonfory V dla jonów litu)
Formuła: C₈H₁₆O₄
MW: 176.21 g/mol
Temp. Wrzenia: 254
Temp. topnienia: 16
Gęstość: 1.11 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00005103
Numer CAS: 294-93-9
Numer WE (dawny EINECS): 206-036-5
Jednostka: 2810
ADR: 6.1 II