Eter koronowy / 12-Korona-4 (1,4,7,10-Tetraoksacyklododekan, Jonfory V dla jonów litu) ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Purity: 98%
CAS No.: 294-93-9
Molecular Formula: C8H16O4
Formula Weight: 176.22
Flash Point:
Formuła:
C₈H₁₆O₄ Temp. Wrzenia: 68…70 °C (0,1 mmHg) Temp. topnienia: 17 °C Gęstość: 1,108 Temp. Zapłonu: >109 °C (228 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00005103 Numer CAS: 294-93-9 Numer WE (dawny EINECS): 206-036-5 Jednostka: 2810 ADR: 6.1,II |