Drukuj
Eter koronowy / 15-Korona-5 (1,4,7,10,13-Pentaoksacyklopentadekan, Jonfory V dla jonów ołowiu), Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
Synonim: 15-Crown-5, 1,4,7,10,13-Pentaoxacyclopentadecane
M-Clarity™ quality level = MQ200
188832-25G 188832-1G 188832-5G
SIAL188832-25GEA 1020 PLN
SIAL188832-25G SIAL188832-1G SIAL188832-5G
Eter koronowy / 15-Korona-5 (1,4,7,10,13-Pentaoksacyklopentadekan, Jonfory V dla jonów ołowiu), Sigma-Aldrich®
Eter koronowy / 15-Korona-5 (1,4,7,10,13-Pentaoksacyklopentadekan, Jonfory V dla jonów ołowiu)
Formuła: C₁₀H₂₀O₅
MW: 220.27 g/mol
Temp. Wrzenia: 351
Temp. topnienia: –20 °C
Gęstość: 1.11 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00005110
Numer CAS: 33100-27-5
Numer WE (dawny EINECS): 251-379-6