Eter koronowy / 15-Korona-5 (1,4,7,10,13-Pentaoksacyklopentadekan, Jonfory V dla jonów ołowiu) ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
A12265.03
A12265.06
A12265.14
A12265.03EA
198
PLN
A12265.03
A12265.06
A12265.14
Eter koronowy / 15-Korona-5 (1,4,7,10,13-Pentaoksacyklopentadekan, Jonfory V dla jonów ołowiu) ≥98%
Purity: 98%
CAS No.: 33100-27-5
Molecular Formula: C10H20O5
Formula Weight: 220.27
Flash Point:
Learn more