Drukuj
Eter koronowy / 15-Korona-5 (1,4,7,10,13-Pentaoksacyklopentadekan, Jonfory V dla jonów ołowiu) 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
182860050 182860250
ACRO182860050EA 239 PLN
ACRO182860050 ACRO182860250
Eter koronowy / 15-Korona-5 (1,4,7,10,13-Pentaoksacyklopentadekan, Jonfory V dla jonów ołowiu) 98%
Eter koronowy / 15-Korona-5 (1,4,7,10,13-Pentaoksacyklopentadekan, Jonfory V dla jonów ołowiu)
Formuła: C₁₀H₂₀O₅
Temp. Wrzenia: 100…135 °C (,2 mmHg)
Temp. topnienia: –20 °C
Gęstość: 1,1 g/cm³
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00005110
Numer CAS: 33100-27-5
Numer WE (dawny EINECS): 251-379-6