Drukuj
Eter koronowy / 18-Korona-6, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
Synonim: 1,4,7,10,13,16-Hexaoxacyclooctadecane, 18-Crown-6
M-Clarity™ quality level = MQ100
28125-100G 28125-25G 28125-5G
SIAL28125-100GEA 2520 PLN
SIAL28125-100G SIAL28125-25G SIAL28125-5G
Eter koronowy / 18-Korona-6, Sigma-Aldrich®
Eter koronowy / 18-Korona-6
Formuła: C₁₂H₂₄O₆
MW: 264.32 g/mol
Temp. Wrzenia: 396
Temp. topnienia: 37…39 °C
Gęstość: 1.237 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 109
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00005113
Numer CAS: 17455-13-9
Numer WE (dawny EINECS): 241-473-5
Klasyfikacja Merck : 13,02630