Eter koronowy / 18-Korona-6 ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A11249.09
A11249.18
A11249.30
A11249.09EA
427
PLN
A11249.09
A11249.18
A11249.30
Eter koronowy / 18-Korona-6 ≥99%
Eter koronowy / 18-Korona-6
Purity: 99%
CAS No.: 17455-13-9
Molecular Formula: C12H24O6
Formula Weight: 264.32
Flash Point: 109°(228°F)
Odour: Odourless
Boiling Point: 116°/0.2mm
Beilstein Reference: 1619616
Merck Reference: 14,2602
MDL No.: MFCD00005113
Formuła:
C₁₂H₂₄O₆ Temp. Wrzenia: 116 °C (0,2 mmHg) Temp. topnienia: 37…41 °C Gęstość: 1,175 Temp. Zapłonu: 109 °C (228 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00005113 Numer CAS: 17455-13-9 Numer WE (dawny EINECS): 241-473-5 Klasyfikacja Merck : 14,2602 |