Drukuj
Eter koronowy / 18-Korona-6 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 1,4,7,10,13,16-Hexaoxacyclooctadecane, 18-Crown-6
181560050 181560250 181561000 181565000
ACRO181560050EA 176 PLN
ACRO181560050 ACRO181560250 ACRO181561000 ACRO181565000
Eter koronowy / 18-Korona-6 99%
Eter koronowy / 18-Korona-6
Formuła: C₁₂H₂₄O₆
MW: 264.32 g/mol
Temp. Wrzenia: 396
Temp. topnienia: 36…40 °C
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00005113
Numer CAS: 17455-13-9
Numer WE (dawny EINECS): 241-473-5
Klasyfikacja Merck : 13,02630
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to white Crystals or crystalline mass or liquid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 36 to 40 °C
GC ≥98.5 %