Fenazyna ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
A15770.06
A15770.14
A15770.22
A15770.06EA
341
PLN
A15770.06
A15770.14
A15770.22
Fenazyna ≥99%
Fenazyna
Purity: 99+%
CAS No.: 92-82-0
Molecular Formula: C12H8N2
Formula Weight: 180.21
Melting Point: 175-177°
MDL No.: MFCD00005023
Formuła:
C₁₂H₈N₂ Temp. Wrzenia: 339 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 175…177 °C Gęstość: 1,26 g/cm³ (22 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00005023 Numer CAS: 92-82-0 Numer WE (dawny EINECS): 202-193-9 Klasyfikacja Merck : 12,07359 |