Drukuj
Fenazyna 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
130150050 130150100
ACRO130150050EA 232 PLN
ACRO130150050 ACRO130150100
Fenazyna 98%
Fenazyna
Formuła: C₁₂H₈N₂
Temp. Wrzenia: >360 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: 174…177 °C
Gęstość: 1,26 g/cm³ (22 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00005023
Numer CAS: 92-82-0
Numer WE (dawny EINECS): 202-193-9
Klasyfikacja Merck : 12,07359
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Yellow to brown Crystalline powder or crystals or needles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 173 to 177 °C
HPLC ≥97.5 %
UV at 260 nm A: ≤0.02
Titration after Ion exchange ≥99.0 % (on dry substance)
Membrane filtration test (on 0.5 M soln.) Passes test
Suitability (HPLC gradient) Passes test