Drukuj
diamino-5-metylo-6-fenylofenylohydrazyny bromek, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
41785-250MG 41785-1G
SIAL41785-250MGEA 874 PLN
SIAL41785-250MG SIAL41785-1G
diamino-5-metylo-6-fenylofenylohydrazyny bromek, Sigma-Aldrich®
diamino-5-metylo-6-fenylofenylohydrazyny bromek
Formuła: C₂₀H₁₈BrN₃
Temp. topnienia: 243…248 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011757
Numer CAS: 518-67-2
Numer WE (dawny EINECS): 208-256-7
Jednostka: 2811
ADR: 6.1,I
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e669239c79726ce91f44ef372cbfed426e90f93b&vid=74b03720866852364cb9050de861a4f7c0e5e57b&prid=web&clid=SAPDAM