Drukuj
diamino-5-metylo-6-fenylofenylohydrazyny bromek, Millipore®
Dostawca: Merck
Uwaga
Synonim: 2,7-Diamino-10-methyl-9-phenylphenanthridinium bromide, 3,8-Diamino-5-methyl-6-phenylphenanthridinium bromide
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.12130.0001 1.12130.0005
1.12130.0001EA 2410 PLN
1.12130.0001 1.12130.0005
diamino-5-metylo-6-fenylofenylohydrazyny bromek, Millipore®
diamino-5-metylo-6-fenylofenylohydrazyny bromek
Formuła: C₂₀H₁₈BrN₃
Temp. topnienia: 243…248 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011757
Numer CAS: 518-67-2
Numer WE (dawny EINECS): 208-256-7
Jednostka: 2811
ADR: 6.1,I
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e669239c79726ce91f44ef372cbfed426e90f93b&vid=74b03720866852364cb9050de861a4f7c0e5e57b&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 242 °C
Molar Mass 380.28 g/mol
Bulk Density 380 kg/m3
Hazard Class 6.1
Hazard Class Description Toxic Materials