diamino-5-metylo-6-fenylofenylohydrazyny bromek 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
B24818.01
B24818.03
B24818.01EA
610
PLN
B24818.01
B24818.03
diamino-5-metylo-6-fenylofenylohydrazyny bromek 95%
diamino-5-metylo-6-fenylofenylohydrazyny bromek
Purity: 95%
CAS No.: 518-67-2
Molecular Formula: C20H18BrN3
Formula Weight: 380.31
Melting Point: 230° dec.
MDL No.: MFCD00011757
Formuła:
C₂₀H₁₈BrN₃ Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011757 Numer CAS: 518-67-2 Numer WE (dawny EINECS): 208-256-7 Jednostka: 2811 ADR: 6.1,I |