Bromek etydu ≥98% (dry weight)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
3,8-Diamino-5-etylo-6-fenylofenantridinium bromide
L07482.03
L07482.06
L07482.03EA
335
PLN
L07482.03
L07482.06
Bromek etydu ≥98% (dry weight)
Bromek etydu
Purity: 98%
CAS No.: 1239-45-8
Molecular Formula: C21H20BrN3
Formula Weight: 394.32
Odour: Weak
Melting Point: ca 261° dec.
Beilstein Reference: 3642536
Merck Reference: 14,4731
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00011724
Formuła:
C₂₁H₂₀BrN₃ Temp. Wrzenia: 72 °C (0,1 mmHg) Gęstość: 1,01 g/cm³ (20 °C) Temp. Zapłonu: <100 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011724 Numer CAS: 1239-45-8 Numer WE (dawny EINECS): 214-984-6 Jednostka: 2811 ADR: 6.1,I Klasyfikacja Merck : 14,4731 |