Drukuj
fenantren, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
M-Clarity™ quality level = MQ100
695114-1G 695114-5G
SIAL695114-1GEA 258 PLN
SIAL695114-1G SIAL695114-5G
fenantren, Sigma-Aldrich®
fenantren
Formuła: C₁₄H₁₀
Temp. Wrzenia: 340 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 97…99 °C
Gęstość: 1,19 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 153 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00001168
Numer CAS: 85-01-8
Numer WE (dawny EINECS): 201-581-5
Jednostka: 3077
ADR: 9,III
Klasyfikacja Merck : 12,07354
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=92527d856e1fe8582e54bf3812e1580ee0b91b05&vid=d8ec397dac001e49a7958f12aacb577cd11954da&prid=web&clid=SAPDAM