Drukuj
fenantren do syntezy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.22122.0100 8.22122.0250
8.22122.0100EA 522 PLN
8.22122.0100 8.22122.0250
fenantren do syntezy, Sigma-Aldrich®
fenantren
Formuła: C₁₄H₁₀
Temp. Wrzenia: 340 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 97…99 °C
Gęstość: 1,19 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 153 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00001168
Numer CAS: 85-01-8
Numer WE (dawny EINECS): 201-581-5
Jednostka: 3077
ADR: 9,III
Klasyfikacja Merck : 12,07354
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=92527d856e1fe8582e54bf3812e1580ee0b91b05&vid=d8ec397dac001e49a7958f12aacb577cd11954da&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility 1.15 mg/l (25 °C)
Melting Point 97 - 100 °C
Molar Mass 178.23 g/mol
Bulk Density 690 kg/m3
Boiling Point 336 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.00012 hPa (20 °C)
Flash Point 171 °C
Ignition Point 450 °C