fenantren ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
L01921.18
L01921.30
L01921.18EA
475
PLN
L01921.18
L01921.30
fenantren ≥98%
fenantren
Purity: 98%
CAS No.: 85-01-8
Molecular Formula: C14H10
Formula Weight: 178.23
Flash Point: 171°(339°F)
Melting Point: 97-101°
Boiling Point: 340°
Beilstein Reference: 1905428
Merck Reference: 14,7212
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00001168
Formuła:
C₁₄H₁₀ Temp. Wrzenia: 340 °C Temp. topnienia: 97…101 °C Gęstość: 1,179 Temp. Zapłonu: 171 °C (339 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00001168 Numer CAS: 85-01-8 Numer WE (dawny EINECS): 201-581-5 Jednostka: 3077 ADR: 9,III Klasyfikacja Merck : 14,7212 |