fenantren tech. 90%, Technical Grade
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A19646.0E
A19646.22
A19646.36
A19646.0EEA
6250
PLN
A19646.0E
A19646.22
A19646.36
fenantren tech. 90%, Technical Grade
fenantren
Purity: 90%
CAS No.: 85-01-8
Molecular Formula: C14H10
Formula Weight: 178.23
Flash Point: 171°(339°F)
Melting Point: 97-101°
Boiling Point: 340°
Solubility: Soluble in alcohol, benzene, toluene, and glacial acetic acid
Beilstein Reference: 1905428
Merck Reference: 14,7212
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00001168
Formuła:
C₁₄H₁₀ Temp. Wrzenia: 340 °C Temp. topnienia: 97…101 °C Gęstość: 0,980 Temp. Zapłonu: 171 °C (339 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00001168 Numer CAS: 85-01-8 Numer WE (dawny EINECS): 201-581-5 Jednostka: 3077 ADR: 9,III Klasyfikacja Merck : 14,7212 |