Drukuj
fenantren 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
130090050 130090500 130095000
ACRO130090050EA 118 PLN
ACRO130090050 ACRO130090500 ACRO130095000
fenantren 97%
fenantren
Formuła: C₁₄H₁₀
Temp. Wrzenia: 340 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 95…101 °C
Gęstość: 1,063 g/cm³
Temp. Zapłonu: 153 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00001168
Numer CAS: 85-01-8
Numer WE (dawny EINECS): 201-581-5
Jednostka: 3077
ADR: 9,III
Klasyfikacja Merck : 12,07354
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=92527d856e1fe8582e54bf3812e1580ee0b91b05&vid=d8ec397dac001e49a7958f12aacb577cd11954da&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to grey to light brown Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 97 to 101 °C
GC ≥96.0 %
Stabilizer 150 to 400 ppm BHT
Peroxides ≤50 ppm