9-Phenanthrenecarbaldehyde ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
B25648.03
B25648.06
B25648.03EA
268
PLN
B25648.03
B25648.06
9-Phenanthrenecarbaldehyde ≥97%
9-Phenanthrenecarbaldehyde
Purity: 97%
CAS No.: 4707-71-5
Molecular Formula: C15H10O
Formula Weight: 206.24
Melting Point: 100-103°
MDL No.: MFCD00001175
Formuła:
C₁₅H₁₀O Temp. topnienia: 100…103 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00001175 Numer CAS: 4707-71-5 Numer WE (dawny EINECS): 225-194-6 |