9-Bromofenantren ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
L09033.06
L09033.14
L09033.06EA
189
PLN
L09033.06
L09033.14
9-Bromofenantren ≥98%
9-Bromofenantren
Purity: 98%
CAS No.: 573-17-1
Molecular Formula: C14H9Br
Formula Weight: 257.14
Melting Point: 62-66°
Boiling Point: 190°/1.2mm
MDL No.: MFCD00001174
Formuła:
C₁₄H₉Br Temp. Wrzenia: 190 °C (1,2 mmHg) Temp. topnienia: 62…66 °C Gęstość: 1,4093 g/cm³ (101 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00001174 Numer CAS: 573-17-1 Numer WE (dawny EINECS): 209-351-6 |