Drukuj
9-Bromofenantren 96%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
107240250 107241000 107240100
ACRO107240250EA 363 PLN
ACRO107240250 ACRO107241000 ACRO107240100
9-Bromofenantren 96%
9-Bromofenantren
Formuła: C₁₄H₉Br
Temp. Wrzenia: 180…190 °C (2 mmHg)
Temp. topnienia: 60…65 °C
Gęstość: 1,4093 g/cm³ (101 °C)
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00001174
Numer CAS: 573-17-1
Numer WE (dawny EINECS): 209-351-6
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 60 to 65 °C
GC ≥95 %