Perylen ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
L03047.03
L03047.06
L03047.03EA
300
PLN
L03047.03
L03047.06
Perylen ≥98%
Perylene
Purity: 98+%
CAS No.: 198-55-0
Molecular Formula: C20H12
Formula Weight: 252.32
Odour: Odourless
Melting Point: 276-280°
Beilstein Reference: 1911335
Merck Reference: 14,7184
MDL No.: MFCD00004142
Formuła:
C₂₀H₁₂ Temp. Wrzenia: 443 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 276…280 °C Gęstość: 1,362 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00004142 Numer CAS: 198-55-0 Numer WE (dawny EINECS): 205-900-9 Klasyfikacja Merck : 14,7184 |