Drukuj
Dehydrooctan sodu do syntezy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.14085.0005 8.14085.0250 8.14085.1000
8.14085.0005EA 112 PLN
8.14085.0005 8.14085.0250 8.14085.1000
Dehydrooctan sodu do syntezy, Sigma-Aldrich®
Dehydrooctan sodu
Formuła: C₈H₇NaO₄
Temp. topnienia: 280…285 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00040583
Numer CAS: 4418-26-2
Numer WE (dawny EINECS): 224-580-1
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility 330 g/l (20 °C)
Melting Point 280 - 285 °C
Molar Mass 190.13 g/mol
Bulk Density 500 - 550 kg/m3
pH 8.8 - 9.3 (100 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 360 °C