Drukuj
Kwas dehydrooctowy do syntezy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.22011.0005 8.22011.0250 8.22011.9050 8.22011.1000 8.22011.9025
8.22011.0005EA 110 PLN
8.22011.0005 8.22011.0250 8.22011.9050 8.22011.1000 8.22011.9025
Kwas dehydrooctowy do syntezy, Sigma-Aldrich®
Kwas dehydrooctowy
Formuła: C₈H₈O₄
Temp. Wrzenia: 333 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 108 °C
Temp. Zapłonu: 157 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00066709
Numer CAS: 520-45-6
Numer WE (dawny EINECS): 208-293-9
Klasyfikacja Merck : 13,02885
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility 2 g/l (20 °C)
Melting Point 109 - 111 °C
Molar Mass 168.14 g/mol
Bulk Density 700 kg/m3
Boiling Point 270 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.001 hPa (20 °C)
Flash Point 157 °C
pH 4 (2 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 336 °C
Synonyms 3-Acetyl-3,4-dihydro-6-methyl-2H-pyran-2,4-dione
Hill Formula C8H8O4