Kwas dehydrooctowy ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
3-Acetylo-6-metylo-2H-pirano-2,4(3H)-dion
A17827.0B
A17827.18
A17827.30
A17827.0BEA
1350
PLN
A17827.0B
A17827.18
A17827.30
Kwas dehydrooctowy ≥98%
Kwas dehydrooctowy
Purity: 98%
CAS No.: 520-45-6
Molecular Formula: C8H8O4
Formula Weight: 168.15
Flash Point: 157°(314°F)
Melting Point: 109-113°
Boiling Point: 269-270°
Beilstein Reference: 6129
Merck Reference: 14,2865
MDL No.: MFCD00066709
Formuła:
C₈H₈O₄ MW: 168.15 g/mol Temp. Wrzenia: 269…270 °C Temp. topnienia: 109…113 °C Temp. Zapłonu: 157 °C (314 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00066709 Numer CAS: 520-45-6 Numer WE (dawny EINECS): 208-293-9 Klasyfikacja Merck : 13,02885 |