Drukuj
Kwas dehydrooctowy 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
111940050 111941000 111945000
ACRO111940050EA 123 PLN
ACRO111940050 ACRO111941000 ACRO111945000
Kwas dehydrooctowy 98%
Kwas dehydrooctowy
Formuła: C₈H₈O₄
Temp. Wrzenia: 333 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 109…112 °C
Temp. Zapłonu: 157 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00066709
Numer CAS: 520-45-6
Numer WE (dawny EINECS): 208-293-9
Klasyfikacja Merck : 13,02885
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Cream to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 109 to 112 °C
Sulfated ash ≤0.1 % (700 °C, 2 h)
Titration with NaOH ≥97.5 %