Drukuj
sól sodowa kwasu L (+) askorbinowego, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: Sodium ascorbate, L(+)-Ascorbic acid sodium salt, L-Ascorbic acid sodium salt, Sodium (R)-2-((S)-1,2-dihydroxyethyl)-4-hydroxy-5-oxo-2,5-dihydrofuran-3-olate, Acidum ascorbicum sodium salt
M-Clarity™ quality level = MQ300
A7631-25G A7631-500G A7631-100G A7631-1KG
SIALA7631-25GEA 326 PLN
SIALA7631-25G SIALA7631-500G SIALA7631-100G SIALA7631-1KG
sól sodowa kwasu L (+) askorbinowego, Sigma-Aldrich®
sól sodowa kwasu L (+) askorbinowego
Formuła: C₆H₇NaO₆
MW: 198.11 g/mol
Temp. topnienia: 219
Gęstość: 1.799 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00082340
Numer CAS: 134-03-2
Numer WE (dawny EINECS): 205-126-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7d142b281353c28f2a72502b60fece03e926023d&vid=988032859afe97984b0fc1b8bfd43cff093f099a&prid=web&clid=SAPDAM