Drukuj
sól sodowa kwasu L (+) askorbinowego, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
11140-1KG 11140-250G 11140-50G
SIAL11140-1KGEA 1770 PLN
SIAL11140-1KG SIAL11140-250G SIAL11140-50G
sól sodowa kwasu L (+) askorbinowego, Sigma-Aldrich®
sól sodowa kwasu L (+) askorbinowego
Formuła: C₆H₇NaO₆
Temp. topnienia: 219 °C
Gęstość: 1,799 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00082340
Numer CAS: 134-03-2
Numer WE (dawny EINECS): 205-126-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7d142b281353c28f2a72502b60fece03e926023d&vid=988032859afe97984b0fc1b8bfd43cff093f099a&prid=web&clid=SAPDAM