Drukuj
sól sodowa kwasu L (+) askorbinowego ≥99%, TECHNICAL
Dostawca: VWR Chemicals
Synonim: Sodium ascorbate, L(+)-Ascorbic acid sodium salt, L-Ascorbic acid sodium salt, Sodium (R)-2-((S)-1,2-dihydroxyethyl)-4-hydroxy-5-oxo-2,5-dihydrofuran-3-olate, Acidum ascorbicum sodium salt
27688.235EA 562 PLN
27688.235 27688.292
sól sodowa kwasu L (+) askorbinowego ≥99%, TECHNICAL
sól sodowa kwasu L (+) askorbinowego
Formuła: C₆H₇NaO₆
MW: 198.11 g/mol
Temp. topnienia: 219
Gęstość: 1.799 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00082340
Numer CAS: 134-03-2
Numer WE (dawny EINECS): 205-126-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7d142b281353c28f2a72502b60fece03e926023d&vid=988032859afe97984b0fc1b8bfd43cff093f099a&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay (on anhydrous substance) Min. 99 %