sól sodowa kwasu L (+) askorbinowego ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
Sodium ascorbate, L(+)-Ascorbic acid sodium salt, L-Ascorbic acid sodium salt, Sodium (R)-2-((S)-1,2-dihydroxyethyl)-4-hydroxy-5-oxo-2,5-dihydrofuran-3-olate, Acidum ascorbicum sodium salt
A17759.22
A17759.36
A17759.22EA
287
PLN
A17759.22
A17759.36
sól sodowa kwasu L (+) askorbinowego ≥99%
sól sodowa kwasu L (+) askorbinowego
Purity: 99%
CAS No.: 134-03-2
Molecular Formula: C6H7NaO6
Formula Weight: 198.11
Melting Point: ca 220°
Beilstein Reference: 3767246
Merck Reference: 14,830
Optical Rotation: +105° (c=5 in water)
MDL No.: MFCD00082340
Formuła:
C₆H₇NaO₆ Temp. topnienia: ∼220 °C Gęstość: 1,799 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00082340 Numer CAS: 134-03-2 Numer WE (dawny EINECS): 205-126-1 Klasyfikacja Merck : 14,830 |